Learn More
1-Hexanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is used to tune the electrical characteristics in networked carbon nanotube field-effect transistors.1 Also used as a monolayer on copper surfaces to retard surface oxidation during exposure to the environment which can then be desorbed effectively with an annealing step in inert N2 to provide a clean Cu surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Dient auch zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften in vernetzten Feldeffekttransistoren mit Kohlenstoffnanoröhren. Hemmt als Monolayer auf Kupferoberflächen die umweltbedingte Oberflächenoxidation, die dann durch Annealing in inertem N2 wirksam desorbiert werden kann.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Hexanethiol |
| Schmelzpunkt | -81°C |
| Dichte | 0.838 |
| Siedepunkt | 150°C to 154°C |
| Flammpunkt | 30°C (86°F) |
| Geruch | Strong |
| Strukturformel | CH3(CH2)5SH |
| Brechungsindex | 1.448 |
| Menge | 100 mL |
| UN-Nummer | UN3071 |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
- 1-Hexanethiol
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanethiol