Learn More
1-Hexanethiol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352187
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11352187 25 mL 25 Milliliter
11362187 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352187 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L09659.AC
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-31-9 | C6H14S | 118.24 g/mol
It is used to tune the electrical characteristics in networked carbon nanotube field-effect transistors.1 Also used as a monolayer on copper surfaces to retard surface oxidation during exposure to the environment which can then be desorbed effectively with an annealing step in inert N2 to provide a clean Cu surface.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Dient auch zur Anpassung der elektrischen Eigenschaften in vernetzten Feldeffekttransistoren mit Kohlenstoffnanoröhren. Hemmt als Monolayer auf Kupferoberflächen die umweltbedingte Oberflächenoxidation, die dann durch Annealing in inertem N2 wirksam desorbiert werden kann.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl und trocken lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-31-9
Summenformel C6H14S
Molekulargewicht (g/mol) 118.24
MDL-Nummer MFCD00004909
InChI-Schlüssel PMBXCGGQNSVESQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexanethiol, hexyl mercaptan, n-hexyl mercaptan, hexanethiol, 1-hexylthiol, 1-mercaptohexane, hexylthiol, n-hexanethiol, n-hexylthiol, n-hexylmercaptan
PubChem CID 8106
IUPAC-Name Hexan-1-thiol
SMILES CCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanethiol
Schmelzpunkt -81°C
Dichte 0.838
Siedepunkt 150°C to 154°C
Flammpunkt 30°C (86°F)
Geruch Strong
Strukturformel CH3(CH2)5SH
Brechungsindex 1.448
Menge 25 mL
UN-Nummer UN3071
Beilstein 1731295
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 118.24
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanethiol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanethiol