Learn More
1-Hexanesulfonsäure-Natriumsalz, TRC
Artikelnummer. 30136341
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30136341 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30136341 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH294385100G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-45-3
Summenformel C6H13NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
Synonym Sodium 1-hexanesulfonate
IUPAC-Name Natrium;hexan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCCS(=O)(=O)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanesulfonic acid sodium salt
Menge 100 g
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-10(7,8)9;/h2-6H2,1H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Formelmasse 188.0483