Learn More
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalzhydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3736669
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodium hexane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
2832-45-3
C6H13NaO3S
188.22
MFCD00007542
QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
23677630
sodium hexane-1-sulfonate
[Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Extinktion 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Dichte Negligible
Verlust bei Trocknung 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 188.22
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Feststoff