Learn More
1-Hexansulfonsäure, Natriumsalz-Hydrat, 99%
Artikelnummer. 10329233 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10329233 100 g Glasflasche 100 Gramm
10062740 5 g Glasflasche 5 Gramm
10553951 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10329233 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 206121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    630.00 CHF
    610.00 CHF / 100 Gramm
    Sparen 20.00 CHF
    3% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2832-45-3 | C6H13NaO3S | 188,22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-45-3
Summenformel C6H13NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00007542
InChI-Schlüssel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium 1-hexanesulfonate, sodium hexane-1-sulfonate, sodium hexanesulfonate, 1-hexanesulfonic acid sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt, 1-hexanesulfonic acid, sodium salt 1:1, 1-hexane sulfonic acid sodium salt, hexyl sodium sulfonate, 1-hexanesulfonate, sodium, hexanesulfonic acid na-salt
PubChem CID 23677630
IUPAC-Name Natrium;hexan-1-sulfonat
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Extinktion 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm, 5.5 w/v% aq. soln., pH 3, H3PO4 at 0nm
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Dichte Negligible
Verlust bei Trocknung 9.6% max. (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3(CH2)5SO3Na·xH2O
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen (10% in water) Clear colorless
Formelmasse 188.22
Dampfdruck Negligible
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Flocken oder Feststoff
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hexanesulfonic acid, sodium salt hydrate
RUO– Nur für Forschungszwecke