Learn More
1-Hexansulfonsäure-Natriumsalz, HPLC-Gütegrad, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15115184 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15115184 25 g Weithalsflasche Braunglas 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15115184 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. 217505
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochgradig reine Lösungsmittel zur Verwendung in analytischen und präparativen Trennungen
    Für die Ionenpaar-Chromatographie basischer Verbindungen
Chemische Identifikatoren
CAS 2832-45-3
Summenformel C6H13NaO3S
Molekulargewicht (g/mol) 188.22
MDL-Nummer MFCD00007542
InChI-Schlüssel QWSZRRAAFHGKCH-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natrium-1-hexansulfonat, Natriumhexan-1-sulfonat, Natriumhexansulfonat, 1-Hexanschwefelsäure-Natriumsalz, 1-Hexanschwefelsäure, Natriumsalz, 1-Hexanschwefelsäure, Natriumsalz 1:1, 1-Hexan-Sulfonsäure-Natriumsalz, Hexyl-Natriumsulfonat, 1-Hexansulfonat, Natrium, Hexansulfonsäure Na-Salz
PubChem CID 23677630
SMILES [Na+].CCCCCCS([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexanschwefelsäure-Natriumsalz
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Menge 25 g
Relative Dichte 1 l = 0.00 kg
IUPAC-Name Natrium;hexan-1-sulfonat
Formelmasse 188.22
Reinheit (%) ≥98.0%
Güte HPLC
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-HEXANESULFONIC ACID SODIUM SALT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: SODIUM 1-HEXANESULFONATE