Learn More
1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulfonyl]harnstoff, Mikromol™
Artikelnummer. 17931556
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17931556 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17931556 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0325.060025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulfonyl]harnstoff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material ortho Gliclazide
CAS 1076198-18-9
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile ortho Gliclazide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C15 H21 N3 O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 1-(Hexahydrocyclopenta[c]pyrrol-2(1H)-yl)-3-[(2-methylphenyl)sulphonyl]urea, Gliclazide Imp. F (EP), Gliclazide Impurity F
InChI-Formel InChI=1S/C15H21N3O3S/c1-11-5-2-3-8-14(11)22(20,21)17-15(19)16-18-9-12-6-4-7-13(12)10-18/h2-3,5,8,12-13H,4,6-7,9-10H2,1H3,(H2,16,17,19)
SMILES Cc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)NN2CC3CCCC3C2
IUPAC-Name 1-(3,3a,4,5,6,6a-Hexahydro-1H-cyclopenta[c]pyrrol-2-yl)-3-(2-methylphenyl)sulfonylharnstoff
Molekulargewicht (g/mol) 323.41
Menge 25 mg
Formelmasse 323,1304 g/mol