Learn More
1-Hexadecen, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11347775
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Liter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11347775 250 mL 250 Milliliter
11357775 1000 mL 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347775 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L02637.AK
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 629-73-2 | C16H32 | 224.432 g/mol
1-Hexadecene is used as an intermediate for organic synthesis. It is utilized as a blend for off-shore drilling fluids. It is also used as a surface active agent, finishing agent, process regulator, functional fluid, lubricant and lubricant additive. Further, it acts as comonomers in polymer such as low density polyethylenes, which shows thiner, flexibility and tearing resistance.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexadecen wird als Zwischenprodukt für die organische Synthese verwendet. Es wird als Mischung für Offshore-Bohrflüssigkeiten verwendet. Es wird auch als Oberflächen-Wirkstoff, Ausrüstungsmittel, Prozessregler, Funktionsflüssigkeit, Schmierstoff und Schmiermittelzusatz verwendet. Darüber hinaus fungiert es als Comonomer in Polymeren wie Polyethylen mit niedriger Dichte, die eine höhere Flexibilität und Reißfestigkeit aufweisen.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Petrolether und Alkohol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 629-73-2
Summenformel C16H32
Molekulargewicht (g/mol) 224.432
MDL-Nummer MFCD00008991
InChI-Schlüssel GQEZCXVZFLOKMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecene, cetene, 1-cetene, hexadecylene-1, hexadecene, 1-n-hexadecene, cetylene, n-hexadec-1-ene, alpha-hexadecene, alpha-hexadecylene
PubChem CID 12395
ChEBI CHEBI:77507
IUPAC-Name Hexadec-1-en
SMILES CCCCCCCCCCCCCCC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecene
Schmelzpunkt 4°C
Dichte 0.781
Siedepunkt 273°C to 274°C
Flammpunkt 132°C (269°F)
Brechungsindex 1.442
Menge 250 mL
Beilstein 1753401
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,petroleum ether and alcohol. Immiscible with water.
Formelmasse 224.43
Reinheit (%) 94%