Learn More
1-Hexadecanethiol, 97 % (Trockengewicht), kann bis zu 4 % Wasser beinhalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11348136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11348136 500 mL 500 Milliliter
11328136 25 mL 25 Milliliter
11338136 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11348136 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L15099.AP
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 05-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 2917-26-2 | C16H34S | 258.508 g/mol
1-Hexadecanethiol is used in the study of nanoparticles and self-assembled monolayers. It is also used to prepare thiol-functionalized 1.5 nm gold nanoparticles via a ligand exchange process with triphenylphosphine-stabilized nanoparticles and in the formation of hydrophobic self-assembled monolayers (SAMs). Due to the length of the alkane chain, the resulting monolayer is highly ordered. 1-Hexadecanethiol is also employed in different fields such as biomedicine, chemical industry, also used in electroplating industry and chemical auxiliaries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Hexadecanthiol wird zur Untersuchung von Nanopartikeln und selbstorganisierenden Monoschichten verwendet. Es wird auch zur Herstellung von Thiol-funktionalisierten 1.5 nm-Gold-Nanopartikeln über einen Ligandenaustauschprozess mit Triphenylphosphin-stabilisierten Nanopartikeln und bei der Bildung von hydrophoben selbstorganisierenden Monoschichten (SAMs) verwendet. Aufgrund der Länge der Alkankette weist die resultierende Monoschicht eine stark geordnete Struktur auf. 1-Hexadecanthiol wird auch in verschiedenen Bereichen wie z. B. Biomedizin, chemische Industrie, Galvanoindustrie und in chemischen Hilfsmitteln eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol, Benzol, Äther, Aceton und Ethylacetat. Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Unter inertem Gas lagern. Es ist luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2917-26-2
Summenformel C16H34S
Molekulargewicht (g/mol) 258.508
MDL-Nummer MFCD00011677
InChI-Schlüssel ORTRWBYBJVGVQC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hexadecanethiol, hexadecanethiol, n-hexadecanethiol, cetyl mercaptan, n-hexadecyl mercaptan, hexadecyl mercaptan, unii-qr98qio1ql, 1-cetanethiol, qr98qio1ql, cetylmercaptan
PubChem CID 18015
IUPAC-Name Hexadecan-1-thiol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hexadecanethiol
Schmelzpunkt 19°C to 23°C
Dichte 0.846
Siedepunkt 334°C
Flammpunkt 135°C (275°F)
Geruch Unpleasant
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengewicht) kann bis zu 4 % Wasser beinhalten
Strukturformel CH3(CH2)15SH
Brechungsindex 1.4625
Menge 500 mL
Beilstein 1748495
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol,benzene,ether,acetone and ethyl acetate. Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 258.51
Reinheit (%) 97%