Learn More
1-Heptylamin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429046
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
25 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11429046 25 g 25 Gramm
11408750 50 g 50 Gramm
11418750 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429046 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17922.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 111-68-2 | C7H17N | 115.22 g/mol
1-Heptylamine has been used as an internal standard in the determination of biogenic monoamines and biogenic diamines by the fluorescence-HPLC method. It has also been used to study the effect of hydration on the gaseous structure of protonated heptylamine by infrared photo dissociation (IRPD) spectroscopy and computational chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Heptylamin wurde als interner Standard bei der Bestimmung biogener Monoamine und biogener Diamine mit der Fluoreszenz-HPLC-Methode verwendet. Es wurde auch verwendet, um die Wirkung von Hydratation auf die gasförmige Struktur von protoniertem Heptylamin durch Infrarot-Photodissoziation (IRPD)-Spektroskopie und computergestützte Chemie zu untersuchen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 6791 mg/l bei 25 °C.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft und Säuren lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-68-2
Summenformel C7H17N
Molekulargewicht (g/mol) 115.22
MDL-Nummer MFCD00008244
InChI-Schlüssel WJYIASZWHGOTOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptylamine, 1-aminoheptane, 1-heptanamine, n-heptylamine, 1-heptylamine, heptanamine, heptyl-amine, heptyl amine, dsstox_cid_681
PubChem CID 8127
IUPAC-Name Heptan-1-amin
SMILES CCCCCCCN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptylamine
Schmelzpunkt -23°C
Dichte 0.775
Siedepunkt 154°C to 156°C
Flammpunkt 35°C (95°F)
Geruch Amine-like
Strukturformel CH3(CH2)6NH2
Brechungsindex 1.4245
Menge 25 g
UN-Nummer UN2734
Beilstein 1731688
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 6791mg/L @ 25°C.
Formelmasse 115.22
Reinheit (%) ≥98%