Learn More
1-Hepten-4-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478997
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478997 25 g 25 Gramm
11458997 1 g 1 Gramm
11468997 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478997 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B20591.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3521-91-3 | C7H14O | 114.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3521-91-3
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.19
MDL-Nummer MFCD00021933
InChI-Schlüssel AQTUHJABKZECGA-UHFFFAOYNA-N
Synonym 1-hepten-4-ol, acmc-20aouq
PubChem CID 19040
IUPAC-Name Hept-1-en-4-ol
SMILES CCCC(O)CC=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hepten-4-ol
Brechungsindex 1.435
Menge 25 g
UN-Nummer UN1987
Formelmasse 114.18
Reinheit (%) 98%