Learn More
1-Hepten-3-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11469110
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11469110 10 g -
11479110 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469110 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14651.09
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 4938-52-7 | C7H14O | 114.188 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4938-52-7
Summenformel C7H14O
Molekulargewicht (g/mol) 114.188
MDL-Nummer MFCD00021940
InChI-Schlüssel PZKFYTOLVRCMOA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-hepten-3-ol, heptene-1-ol-3, butyl vinyl carbinol, acmc-1aoyf, 1-hepten-3-ol, analytical standard, 1-hepten-3-ol, fg, 1-hepten-3-ol, purum gc
PubChem CID 21057
IUPAC-Name Hept-1-en-3-ol
SMILES CCCCC(C=C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Hepten-3-ol
Dichte 0.836
Siedepunkt 154°C to 156°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Brechungsindex 1.433
Menge 10 g
UN-Nummer UN1987
Beilstein 1720340
Formelmasse 114.18
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Hepten-3-ol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Hepten-3-ol