Learn More
1-Heptanol, TRC
Artikelnummer. 30406578
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406578 250 mL
30396632 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30406578 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH281195250ML
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-70-6
Summenformel C7 H16 O
Molekulargewicht (g/mol) 116.2
Synonym 1-Heptanol (9CI, ACI), Heptyl alcohol (8CI), 1-Hydroxyheptane, Enanthic alcohol, Gentanol, n-Heptan-1-ol, n-Heptanol, n-Heptyl alcohol, NSC 3703
IUPAC-Name Heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanol
Menge 250 mL
InChI-Formel InChI=1S/C7H16O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Formelmasse 116.1201