Learn More
1-Heptanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11485143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
2500 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11485143 100 mL 100 Milliliter
11495143 500 mL -
11405153 2500 mL 2500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485143 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12793.AE
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 111-70-6 | C7H16O | 116.20 g/mol
1-Heptanol, is used in the fragrance industry due to its pleasant smell.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Heptanol wird aufgrund seines angenehmen Geruchs in der Duftstoffindustrie verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser 1.7 g/l bei 25 °C.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, sauren Chloriden und sauren Anhydriden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-70-6
Summenformel C7H16O
Molekulargewicht (g/mol) 116.20
MDL-Nummer MFCD00002986
InChI-Schlüssel BBMCTIGTTCKYKF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanol, heptyl alcohol, heptanol, n-heptanol, n-heptyl alcohol, enanthic alcohol, gentanol, 1-hydroxyheptane, n-heptan-1-ol, enanthyl alcohol
PubChem CID 8129
IUPAC-Name Heptan-1-ol
SMILES CCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanol
Schmelzpunkt -34°C
Dichte 0.82
Siedepunkt 175°C to 176°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Characteristic
Strukturformel CH3(CH2)6OH
Brechungsindex 1.424
Menge 100 mL
Beilstein 1731686
Merck Index 14,4661
Löslichkeitsinformationen Soluble in water 1.7g/L at 25°C.
Formelmasse 116.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Heptanol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Heptanol