Learn More
1-Heptanthiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377126
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377126 100 g 100 Gramm
11367126 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11377126 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07079.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1639-09-4 | C7H16S | 132.265 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1639-09-4
Summenformel C7H16S
Molekulargewicht (g/mol) 132.265
MDL-Nummer MFCD00004911
InChI-Schlüssel VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptanethiol, heptyl mercaptan, n-heptylmercaptan, heptyl thiol, heptylthiol, 1-heptylthiol, n-heptyl mercaptan, usaf ek-2122, unii-380ze61gr2, normal-heptyl mercaptan
PubChem CID 15422
IUPAC-Name Heptan-1-thiol
SMILES CCCCCCCS
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanethiol
Schmelzpunkt -43°C
Dichte 0.854
Siedepunkt 173°C to 175°C
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.4515
Menge 100 g
UN-Nummer UN3336
Beilstein 1731687
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 132.27
Reinheit (%) 98%