Learn More
1Heptansulfonsäure-Natriumsalz, Monohydrat, geeignet für die HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904571 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11904571
Marke: Thermo Scientific 411275000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 207300-90-1 | C7H15NaO3S·H2O | 220.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ionenpaar-Chromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 207300-90-1
InChI-Schlüssel XWZCREJRXRKIRQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium heptane-1-sulfonate hydrate, 1-heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, sodium 1-heptanesulfonate hydrate, sodium1-heptanesulfonatemonohydrate, potassium heptane-1-sulfonate hydrate, sodium heptane-1-sulfonate-water 1/1/1, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate t, sodium 1-heptanesulfonate monohydrate, for hplc
PubChem CID 23687711
IUPAC-Name Natrium;-heptan-1-sulfonat;hydrat
SMILES CCCCCCCS(=O)(=O)[O-].O.[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptanesulfonic acid sodium salt monohydrate
Extinktion (2.7g in 100mL water) (pH 3), (2.7 g in 100 ml water) (pH 3) at 0nm, 0.06 max. at 254nm, 0.06 max. at 280nm, 0.1 max. at 220nm, 1 max. at 210nm
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 7.4% to 9% (100°C, 3 hrs) (vacuum)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Summenformel C7H15NaO3S·H2O
Strukturformel CH3(CH2)6SO3Na·H2O
Menge 500 g
Löslichkeitsinformationen (10% w/v in water) Clear colorless
Molekulargewicht (g/mol) 220.27
Formelmasse 220.27
Physikalische Form Puder oder Flocken