Learn More
1-Heptadecanol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355669
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11355669
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20404.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1454-85-9
Summenformel C17H36O
Molekulargewicht (g/mol) 256.474
MDL-Nummer MFCD00002822
InChI-Schlüssel GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
IUPAC-Name Heptadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptadecanol
Schmelzpunkt 52°C to 56°C
Siedepunkt 308°C to 309°C
Flammpunkt 155°C (311°F)
Strukturformel CH3(CH2)16OH
Menge 25 g
Beilstein 1702195
Formelmasse 256.47