Learn More
1-Heptadecanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10092940 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10092940 5 g 5 Gramm
10216900 25 g 25 Gramm
11944611 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10092940 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221230050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1454-85-9 | C17H36O | 256.474 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1454-85-9
InChI-Schlüssel GOQYKNQRPGWPLP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-heptadecanol, heptadecyl alcohol, heptadecanol, n-heptadecanol, unii-n3il85tmcx, 1-hydroxyheptadecane, alcohols, c16-18, n3il85tmcx, heptadecanol mixed primary isomers, n-heptadecanol-1
PubChem CID 15076
ChEBI CHEBI:77470
IUPAC-Name Heptadecan-1-ol
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Heptadecanol
Schmelzpunkt 51.0°C to 56.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 308.5°C
Flammpunkt 154°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C17H36O
Strukturformel CH3(CH2)16OH
Menge 5 g
Beilstein 01,I,22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble in water.
Molekulargewicht (g/mol) 256.46
Formelmasse 256.46
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Kristalle