Learn More
1-Furfurylpyrrol, 99 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11436316
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11436316 100 g 100 Gramm
11416316 5 g 5 Gramm
11426316 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11436316 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23105.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1438-94-4
Summenformel C9H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 147.18
MDL-Nummer MFCD00010080
InChI-Schlüssel BTBFUBUCCJKJOZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-furfurylpyrrole, n-furfurylpyrrole, 1-furan-2-ylmethyl-1h-pyrrole, 1-furfuryl-1h-pyrrole, 1h-pyrrole, 1-2-furanylmethyl, 1-2-furanylmethyl-1h-pyrrole, n-2-furfuryl pyrrole, n-furfuryl pyrrole, pyrrole, 1-furfuryl, 1-2-furfuryl pyrrole
PubChem CID 15037
IUPAC-Name 1-(Furan-2-ylmethyl)Pyrrol
SMILES C(N1C=CC=C1)C1=CC=CO1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Furfurylpyrrole
Dichte 1.081
Siedepunkt 76°C to 78°C (1 mmHg)
Flammpunkt 92°C (199°F)
Brechungsindex 1.531
Menge 100 g
UN-Nummer UN2810
Empfindlichkeit Light sensitive
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 99%