Learn More
1-Formylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11455437
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11455437 50 g 50 Gramm
11465437 250 g 250 Gramm
11445437 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11455437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B23452.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 2591-86-8 | C6H11NO | 113.16 g/mol
1-Formylpiperidine reacts with Grignard or alkyllithium reagents gives aldehydes in high yield. It can be used as a polar aprotic solvent, with better hydrocarbon solubility than other amide solvents such as dimethylformamide. In some formylation reaction of alkyllithium compounds it gives higher yields than the DMF.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Formylpiperidin reagiert mit Grignard- oder Alkyllithiumreagenzien und ergibt Aldehyde mit hoher Ausbeute. Kann als polares aprotisches Lösungsmittel verwendet werden und weist eine bessere Kohlenwasserstofflöslichkeit als andere Amid-Lösungsmittel wie Dimethylformamid auf. Bei einigen Formylierungsreaktionen von alkyllithiumhaltigen Verbindungen ergibt sich eine höhere Ausbeute als bei DMF.
Löslichkeit
Frei löslich in Ethanol.
Hinweise
Inkompatible Materialien sind Oxidationsmittel. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2591-86-8
Summenformel C6H11NO
Molekulargewicht (g/mol) 113.16
MDL-Nummer MFCD00006483
InChI-Schlüssel FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-formylpiperidine, 1-formylpiperidine, 1-piperidinecarboxaldehyde, formylpiperidine, n-formylpiperidin, piperidinoformamide, piperidine-n-carbaldehyde, piperidine, 1-formyl, 1-piperidinecarbaldehyde, unii-ziq29h6czg
PubChem CID 17429
ChEBI CHEBI:42546
IUPAC-Name Piperidin-1-carbaldehyd
SMILES C1CCN(CC1)C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Formylpiperidine
Schmelzpunkt -31°C
Dichte 1.019
Siedepunkt 222°C
Flammpunkt 102°C (215°F)
Brechungsindex 1.484
Menge 50 g
Beilstein 107697
Löslichkeitsinformationen Freely soluble in water.
Formelmasse 113.16
Reinheit (%) 99%