Learn More
1-Formylpiperazin, 90+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11497806
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11497806 100 g 100 Gramm
11487806 25 g 25 Gramm
11407816 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11497806 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14757.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 7755-92-2 | C5H11N2O | 115.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7755-92-2
Summenformel C5H11N2O
Molekulargewicht (g/mol) 115.16
MDL-Nummer MFCD00005963
InChI-Schlüssel MSSDTZLYNMFTKN-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-formylpiperazine, 1-piperazinecarboxaldehyde, 1-piperazinecarbaldehyde, formylpiperazine, n-formylpiperazine, 1-formyl piperazine, piperazinecarbaldehyde, l-formylpiperazine, 4-formylpiperazine, n-formyl piperazine
PubChem CID 82191
IUPAC-Name Piperazin-1-carbaldehyd
SMILES O=CN1CC[NH2+]CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Formylpiperazine
Dichte 1.111
Siedepunkt 264°C to 266°C
Flammpunkt 102°C (216°F)
Brechungsindex 1.512
Menge 100 g
Beilstein 110295
Formelmasse 114.15
Reinheit (%) ≥90%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Formylpiperazine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1-Piperazinecarboxaldehyde