Learn More
1-Fmoc-Piperidin-4-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15450879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15450879 25 g 25 Gramm
15430879 1 g 1 Gramm
15440879 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15450879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63915.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 148928-15-8 | C21H21NO4 | 351.402 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 148928-15-8
Summenformel C21H21NO4
Molekulargewicht (g/mol) 351.402
MDL-Nummer MFCD00273475
InChI-Schlüssel OJYOOHSQOIDDOO-UHFFFAOYSA-N
Synonym fmoc-inp-oh, fmoc-isonipecotic acid, 1-fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-isonipecotic acid, fmoc-piperidine-4-carboxylic acid, n-fmoc-4-piperidinecarboxylic acid, 1,4-piperidinedicarboxylicacid, 1-9h-fluoren-9-ylmethyl ester, n-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-isonipecotic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl piperidine-4-carboxylic acid
PubChem CID 2736490
IUPAC-Name 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonyl)piperidine-4-carbonsäure
SMILES C1CN(CCC1C(=O)O)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fmoc-piperidine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∼190°C (decomposition)
Farbe Weiß
Menge 25 g
Beilstein 7722550
Formelmasse 351.4
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver