Learn More
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarbonsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389785
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11389785 5 g 5 Gramm
11379785 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11389785 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19810.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 162648-54-6 | C22H23NO4 | 365.43 g/mol
1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid is an API so it is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals industry. Also used as raw materials for sodium fluosilicate, potassium fluosilicate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-(Fmoc-Amino)cyclohexancarbonsäure ist eine API, daher ist sie ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese, in Pharmazeutika und der Agrochemikalienindustrie verwendet wird. Wird auch als Rohmaterial für Natriumfluosilikat, Kaliumfluosilikat verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 162648-54-6
Summenformel C22H23NO4
Molekulargewicht (g/mol) 365.43
MDL-Nummer MFCD00273464
InChI-Schlüssel VCIVAWBKUQJNSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-fmoc-amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-ac6c-oh, fmoc-homocycloleucine, 1-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino cyclohexanecarboxylic acid, fmoc-1-aminocyclohexanecarboxylic acid, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino cyclohexane-1-carboxylic acid, acmc-209dor, fmoc-nh 1 chex-oh, 1-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino cyclohexane-1-carboxylic acid
PubChem CID 2756093
IUPAC-Name 1-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)cyclohexan-1-carbonsäure
SMILES OC(=O)C1(CCCCC1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Schmelzpunkt 185°C to 187°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 7887646
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 365.43
Reinheit (%) ≥98%