Learn More
1-Fmoc-3-piperidinon, 96 %, Thermo Scientific™
Catalog Number 15424958
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
672310-11-1
C20H19NO3
321.376
MFCD03001740
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
1-n-fmoc-3-piperidone, 9h-fluoren-9-yl methyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate, 1-fmoc-3-piperidone, 1-fmoc-3-piperidinone, n-fmoc-3-piperidinone, 1-fmoc-3-oxopiperidine, 9h-fluoren-9-yl methyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate, 4 ? 3,4-difluoro-phenyl-4-propyl-bicyclohexyl, 9h-fluoren-9-yl methyl3-oxopiperidine-1-carboxylate
1514170
9H-fluoren-9-ylmethyl-3-oxopiperidine-1-carboxylat
C1CC(=O)CN(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
672310-11-1
C20H19NO3
321.376
MFCD03001740
ZHMRQZFSADRNCI-UHFFFAOYSA-N
1-n-fmoc-3-piperidone, 9h-fluoren-9-yl methyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate, 1-fmoc-3-piperidone, 1-fmoc-3-piperidinone, n-fmoc-3-piperidinone, 1-fmoc-3-oxopiperidine, 9h-fluoren-9-yl methyl-3-oxopiperidine-1-carboxylate, 4 ? 3,4-difluoro-phenyl-4-propyl-bicyclohexyl, 9h-fluoren-9-yl methyl3-oxopiperidine-1-carboxylate
1514170
9H-fluoren-9-ylmethyl-3-oxopiperidine-1-carboxylat
C1CC(=O)CN(C1)C(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Sie wird als Zwischenprodukt in der Pharmazie eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Fmoc-3-piperidinone
Schmelzpunkt 90°C to 96°C
Menge 250 mg
UN-Nummer UN3077
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 321.38
Reinheit (%) 96%