Learn More
1-Fluoronaphthalin, TRC
Artikelnummer. 17961405
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17961405 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17961405 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5937601G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 321-38-0
Summenformel C10 H7 F
Molekulargewicht (g/mol) 146.16
Synonym Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, α-Fluoronaphthalene
IUPAC-Name 1-Fluoronaphthalin
SMILES Fc1cccc2ccccc12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoronaphthalene
Menge 1 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Formelmasse 146.0532