Learn More
1-Fluornaphthalin, Mikromol™
Artikelnummer. 17910786
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17910786 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17910786 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1122.09
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Fluornaphthalin(alpha)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoronaphthalene
CAS 321-38-0
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Fluoronaphthalene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H7 F
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Duloxetine Hydrochloride Imp. G (EP), Duloxetine Imp. G (EP), Naphthalene, 1-fluoro-, 1-Fluoronaphthalene, NSC 4690, alpha-Fluoronaphthalene, Duloxetine Hydrochloride Impurity G, Duloxetine Impurity G
InChI-Formel InChI=1S/C10H7F/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
SMILES Fc1cccc2ccccc12
IUPAC-Name 1-Fluoronaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 146.16
Menge 100 mg
Formelmasse 146,0532 g/mol