Learn More
1-Fluoro-4-nitrobenzen 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11468903
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11468903 100 g 100 Gramm
11478903 500 g 500 Gramm
11488903 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11468903 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11057.22
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 350-46-9 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-4-nitrobenzene used as a component of hair dyes, as pharmaceutical intermediates. It is also used for the preparation of novel soluble aromatic polyimides
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluor-4-Nitrobenzol wird als Bestandteil von Haarfärbemitteln und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Einsatz auch für die Herstellung neuartiger löslicher aromatischer Polyimide.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Säuren, sauren Chloriden und sauren Anhydriden lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 350-46-9
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.101
MDL-Nummer MFCD00007282
InChI-Schlüssel WFQDTOYDVUWQMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoronitrobenzene, p-fluoronitrobenzene, p-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-4-nitro, 4-nitrofluorobenzene, 1-nitro-4-fluorobenzene, 4-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-4-nitro-benzene, unii-a2m2fh7xhh, p-fluoro nitrobenzene
PubChem CID 9590
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Nitrobenzol
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Schmelzpunkt 22°C to 24°C
Dichte 1.33
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt 83°C (181°F)
Brechungsindex 1.5315
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 606923
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Fluoro-4-nitrobenzene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Fluoro-4-nitrobenzene