Learn More
1-Fluor-4-Iodbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11444064
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11444064 250 g 250 Gramm
11424064 10 g 10 Gramm
11434064 50 g 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444064 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12008.30
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 352-34-1 | C6H4FI | 222.00 g/mol
4-Fluoroiodobenzene was used in the preparation of fluorotriphenylene derivatives. 4-[F] Fluoroiodobenzene is a versatile building block in 18F radiochemistry and is used in various transition metal-mediated C-C and C-N cross-coupling reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Fluoroiodbenzol wurde bei der Herstellung von Fluorotriphenylen-Derivaten verwendet. 4-[F] Fluoroiodobenzol ist ein vielseitiger Baustein in der F18-Radiochemie und wird in verschiedenen Metall-vermittelten Übergangs-Kreuzkopplungsreaktionen C-C und C-N verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 352-34-1
Summenformel C6H4FI
Molekulargewicht (g/mol) 222.00
MDL-Nummer MFCD00001052
InChI-Schlüssel KGNQDBQYEBMPFZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-fluoroiodobenzene, p-fluoroiodobenzene, benzene, 1-fluoro-4-iodo, 4-iodofluorobenzene, p-iodofluorobenzene, 4-fluoro-1-iodobenzene, 4-fluoro-iodobenzene, 1-fluoro-4-iodo-benzene, 1-iodo-4-fluorobenzene, 4-fluroiodobenzene
PubChem CID 9605
IUPAC-Name 1-Fluor-4-Iodbenzol
SMILES FC1=CC=C(I)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-4-iodobenzene
Schmelzpunkt -20°C
Dichte 1.925
Siedepunkt 182°C to 184°C
Flammpunkt 68°C (154°F)
Brechungsindex 1.583
Menge 250 g
Beilstein 1853970
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 222
Reinheit (%) 99%