Learn More
1-Fluor-3-nitrobenzol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447236
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11447236 25 g 25 Gramm
11457236 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11447236 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25553.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 402-67-5 | C6H4FNO2 | 141.10 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 402-67-5
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.10
MDL-Nummer MFCD00007196
InChI-Schlüssel WMASLRCNNKMRFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoronitrobenzene, m-fluoronitrobenzene, m-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-nitro, 3-fluoro-1-nitrobenzene, 1-fluoro-3-nitro-benzene, 3-fluoro-nitrobenzene, 3-nitro-fluorobenzene, pubchem2286, 3-fluoro nitro benzene
PubChem CID 9823
IUPAC-Name 1-Fluor-3-Nitrobenzol
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=CC(F)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-3-nitrobenzene
Schmelzpunkt 2°C
Dichte 1.325
Siedepunkt 204°C to 206°C
Flammpunkt 76°C (168°F)
Brechungsindex 1.525
Menge 25 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1862210
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) ≥98%