Learn More
1-Fluor-3-Iodbenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478970
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11478970 25 g 25 Gramm
11488970 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478970 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A11706.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1121-86-4 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1121-86-4
Summenformel C6H4FI
Molekulargewicht (g/mol) 222.00
MDL-Nummer MFCD00001044
InChI-Schlüssel VSKSBSORLCDRHS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-fluoroiodobenzene, m-fluoroiodobenzene, 3-iodofluorobenzene, m-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-3-iodo, m-fluorobenzene, 1-fluoro-3-iodo-benzene, 1-iodo-3-fluorobenzene, 3-fluoro-1-iodobenzene, m-fluorjodbenzol
PubChem CID 70725
IUPAC-Name 1-Fluor-3-Iodbenzol
SMILES FC1=CC=CC(I)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-3-iodobenzene
Schmelzpunkt -42°C
Dichte 1.898
Siedepunkt 77°C to 78°C (19 mmHg)
Flammpunkt 67°C (152°F)
Brechungsindex 1.584
Menge 25 g
Beilstein 2039305
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 222
Reinheit (%) 99%