Learn More
1-Fluoro-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10433775 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10433775 250 mL Glasflasche 250 Milliliter
10112820 10 mL Glasflasche 10 Milliliter
10031040 50 mL Glasflasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10433775 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 119482500
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.1 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1493-27-2
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.1
MDL-Nummer MFCD00007048
InChI-Schlüssel PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -9°C to 6°C
Farbe Braun bis gelb
Dichte 1.3350g/mL
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4NO2
Brechungsindex 1.5307 to 1.5327
Menge 250 mL
Beilstein 05, 241
Relative Dichte 1.335
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit