Learn More
1-Fluor-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11491508
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11491508 1000 g 1000 Gramm
11401518 50 g 50 Gramm
11411518 250 g 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491508 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A13852.0B
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1493-27-2 | C6H4FNO2 | 141.101 g/mol
1-Fluoro-2-nitrobenzene is an intermediate in the synthetic preparations of various pharmaceutical goods.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Fluoro-2-Nitrobenzol ist ein Zwischenprodukt in den synthetischen Präparaten verschiedener pharmazeutischer Produkte.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Vermeiden Sie übermäßige Hitze und Licht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1493-27-2
Summenformel C6H4FNO2
Molekulargewicht (g/mol) 141.101
MDL-Nummer MFCD00007048
InChI-Schlüssel PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PubChem CID 73895
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Nitrobenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.34
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 94°C (201°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.5317
Menge 1000 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 607262
Löslichkeitsinformationen Immiscible in water.
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit