Learn More
1-Fluoro-2-Nitrobenzol, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 119480500
Additional Details : CAS : 1493-27-2 Gewicht : 0.06700kg Transport : UN number : 2810 Chem class : 6.1 Pack group : II
Menge 50mL
Verpackung Glasflasche
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10031040
  • 53.14 CHF / 50 Milliliter
Auf Lager, versandfertig: 4
Chemische Identifikatoren
1493-27-2
141.1
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
73895
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
C6H4FNO2
MFCD00007048
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
1-Fluor-2-Nitrobenzol
Spezifikation
1-Fluoro-2-nitrobenzene
94°C
Glasflasche
1.335
Braun bis Gelb
50mL
98.5
98.5% min. (GC)
FC6H4NO2
05, 241
Solubility in water: immiscible
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
141.1
141.1
99%
1.3350g/mL
Authentic
1.5307 to 1.5327
215°C
-9°C to 6°C
1493-27-2
100.0
C6H4FNO2
MFCD00007048
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
1-Fluor-2-Nitrobenzol
73895
Flüssig
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation
Zertifikate