Learn More
1-Fluoro-2-Nitrobenzol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757969
16.13 CHF gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
250 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1493-27-2
C6H4FNO2
141.1
MFCD00007048
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
73895
1-Fluor-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
1493-27-2
C6H4FNO2
141.1
MFCD00007048
PWKNBLFSJAVFAB-UHFFFAOYSA-N
2-fluoronitrobenzene, o-fluoronitrobenzene, o-nitrofluorobenzene, 2-nitrofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-nitro, benzene, o-nitrofluoro, 2-fluoro-1-nitrobenzene, fluoronitrobenzene, 1-fluoro-2-nitro-benzene, benzene, fluoronitro
73895
1-Fluor-2-Nitrobenzol
C1=CC=C(C(=C1)[N+](=O)[O-])F
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2-nitrobenzene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -9°C to 6°C
Farbe Braun bis Gelb
Dichte 1.3350g/mL
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 94°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel FC6H4NO2
Brechungsindex 1.5307 to 1.5327
Menge 10 mL
Beilstein 05, 241
Relative Dichte 1.335
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
Formelmasse 141.1
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssig