Learn More
1-Fluor-2-Iodbenzol, 99 %, stab. mit Kupfer, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419593
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11419593 25 g 25 Gramm
11429593 100 g 100 Gramm
11439593 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11419593 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12411.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 348-52-7 | C6H4FI | 222.00 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 348-52-7
Summenformel C6H4FI
Molekulargewicht (g/mol) 222.00
MDL-Nummer MFCD00001031
InChI-Schlüssel TYHUGKGZNOULKD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-fluoroiodobenzene, o-fluoroiodobenzene, o-iodofluorobenzene, benzene, 1-fluoro-2-iodo, 2-iodofluorobenzene, 3-fluoro-2-iodobenzene, 1-fluoro-2-iodo-benzene, 2-fluoro-iodobenzene, 2-fluoro-1-iodobenzene
PubChem CID 67673
IUPAC-Name 1-Fluor-2-Iodbenzol
SMILES FC1=CC=CC=C1I
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Fluoro-2-iodobenzene
Namenshinweis Stabilized with copper
Schmelzpunkt -43°C to -40°C
Dichte 1.903
Siedepunkt 188°C to 189°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.59
Menge 25 g
Beilstein 2039770
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Formelmasse 222
Reinheit (%) 99%