Learn More
1-Ethynylcyclopentanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11496316
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11496316
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B23109.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 17356-19-3 | C7H10O | 110.156 g/mol
1-Ethynylcyclopentanol is used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclopentanol wird in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
In einem gut versiegelten Behälter kühl und trocken lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17356-19-3
Summenformel C7H10O
Molekulargewicht (g/mol) 110.156
MDL-Nummer MFCD00001365
InChI-Schlüssel LQMDOONLLAJAPZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynylcyclopentanol, cyclopentanol, 1-ethynyl, 1-ethynyl-1-cyclopentanol, cyclopentyl ethynyl carbinol, 1-ethynyl-cyclopentan-1-ol, acmc-20abvz, 1-ethinylcyclopentanol, 1-ethynyl-cyclopentanol, cyclopentanol, ethynyl, 1-ethynylcyclopentanol ?
PubChem CID 87074
IUPAC-Name 1-Ethinylcyclopentan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethynylcyclopentanol
Schmelzpunkt 23°C to 27°C
Dichte 0.962
Siedepunkt 156°C to 159°C
Flammpunkt 48°C (118°F)
Geruch Irritating
Brechungsindex 1.474
Menge 100 g
UN-Nummer UN1325
Beilstein 1924167
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 110.16
Reinheit (%) ≥98%