Learn More
1-Ethynylcyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Beschreibung
1-Ethynylcyclohexanol is used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclohexanol wird in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 g/l bei 20 °C), Diethylether, Alkoholen, Ester und Keton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
1-Ethynylcyclohexanol wird in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 g/l bei 20 °C), Diethylether, Alkoholen, Ester und Keton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Ethynylcyclohexanol |
| Schmelzpunkt | 30°C to 33°C |
| Dichte | 0.973 |
| Siedepunkt | 180°C |
| Flammpunkt | 73°C (163°F) |
| Geruch | mild |
| Brechungsindex | 1.483 |
| Menge | 500 g |
| UN-Nummer | UN2811 |
| Beilstein | 471404 |
| Mehr anzeigen |