Learn More
1-Ethynylcyclohexanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323256
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
Artikelnummer. 11323256
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12591.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.183 g/mol
1-Ethynylcyclohexanol is used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethynylcyclohexanol wird in der organischen Synthese, Pharmazeutika und Agrochemikalien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (10 g/l bei 20 °C), Diethylether, Alkoholen, Ester und Keton.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-27-3
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.183
MDL-Nummer MFCD00003858
InChI-Schlüssel QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
IUPAC-Name 1-Ethylcyclohexan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethynylcyclohexanol
Schmelzpunkt 30°C to 33°C
Dichte 0.973
Siedepunkt 180°C
Flammpunkt 73°C (163°F)
Geruch mild
Brechungsindex 1.483
Menge 100 g
UN-Nummer UN2811
Beilstein 471404
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (10g/L at 20°C),diethyl ether,alcohols,esters,and ketone.
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) 99%