Learn More
1-Ethynyl-1-Cyclohexanol 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11974641 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11974641
Marke: Thermo Scientific Acros 119100025
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 78-27-3 | C8H12O | 124.18 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-27-3
Summenformel C8H12O
Molekulargewicht (g/mol) 124.18
MDL-Nummer MFCD00003858
InChI-Schlüssel QYLFHLNFIHBCPR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethynyl-1-cyclohexanol, 1-ethynylcyclohexanol, ethynylcyclohexanol, cyclohexanol, 1-ethynyl, 1-hydroxycyclohexyl ethyne, 1-ethynyl-1-hydroxycyclohexane, 1-ethynyl cyclohexanol, 1-ethynyl-cyclohexanol, unii-6rv04025eh, 1-ethynyl-cyclohexan-1-ol
PubChem CID 6525
IUPAC-Name 1-Ethylcyclohexan-1-ol
SMILES C#CC1(CCCCC1)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Namenshinweis 99+%
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 30.0°C to 32.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.9763g/mL
Siedepunkt 180.0°C
Flammpunkt 73°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HC≡CC6H10OH
Brechungsindex 1.4810 to 1.4840
Menge 2.5 kg
Beilstein 06,II,1
Merck Index 10,381
Relative Dichte 0.9763
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 24.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents, soluble in diethyl ether, alcohols, esters, ketone, and chlorinated hydrocarbons
Formelmasse 124.18
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssig nach dem Schmelzen
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethynyl-1-cyclohexanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.