Learn More
1-Ethylpiperidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-131455 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10132530
Marke: Thermo Scientific Acros 118885000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 766-09-6 | C7H15N | 113.2 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 766-09-6
Summenformel C7H15N
Molekulargewicht (g/mol) 113.2
MDL-Nummer MFCD00006507
InChI-Schlüssel HTLZVHNRZJPSMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-ethylpiperidine, piperidine, 1-ethyl, n-aethylpiperidin, n-ethyl piperidine, ethylpiperidine, n-aethylpiperidin german, 1-ethyl-piperidine, n-ethyl-piperidine, 1-ethyl piperidine, 1-ethylpiperidene
PubChem CID 13007
ChEBI CHEBI:39017
IUPAC-Name 1-Ethylpiperidin
SMILES CCN1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpiperidine
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -20.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 0.8240g/mL
Siedepunkt 129.0°C to 131.0°C
Flammpunkt 17°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4430 to 1.4450
Menge 500 mL
Beilstein 20,17
Relative Dichte 0.824
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 50g/L (20°C)
Formelmasse 113.2
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit