Learn More
1-Ethylpiperazin-2,3-dion, Mikromol™
Artikelnummer. 17912126
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17912126 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17912126 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0296.05
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
1-Ethylpiperazin-2,3-dion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
CAS 59702-31-7
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 1-Ethylpiperazine-2,3-dione
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H10 N2 O2
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Piperacillin Sodium Imp. E (EP), Piperacillin Imp. E (EP), Piperacillin USP Related Compound E, Piperacillin USP RC E, 1-Ethylpiperazine-2,3-dione, Piperacillin Related Compound E, Piperacillin Impurity E, Piperacillin Sodium Impurity E, Piperacillin Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C6H10N2O2/c1-2-8-4-3-7-5(9)6(8)10/h2-4H2,1H3,(H,7,9)
SMILES CCN1CCNC(=O)C1=O
IUPAC-Name 1-Ethylpiperazin-2,3-Dion
Molekulargewicht (g/mol) 142.16
Menge 100 mg
Formelmasse 142,0742 g/mol