Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazolium Tetrafluorborat, ≥ 98 % (Trockengewicht), kann bis zu 3 % Wasser enthalten, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11399705
Change view
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
2 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11399705 50 g 50 Gramm
11379705 2 g 2 Gramm
11389705 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11399705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19763.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 143314-16-3 | C6H11BF4N2 | 197.97 g/mol
1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate is an ionic liquid used in the recycling of osmium in the dihydroxylation of olefins with osmium(VIII)¬ oxide. It is a stable liquid electrolyte used in the capillary electrophoretic method for resolving phenolic compounds present in grape seed extract. It also acts as a good solvent for a wide range of both organic and inorganic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
1-Ethyl-3-methylimidazolium-tetrafluorborat ist eine ionische Flüssigkeit, die beim Recycling von Osmium in der Dihydroxylierung von Olefinen mit Osmium(VIII)-oxid verwendet wird. Es ist ein stabiler flüssiger Elektrolyt, der bei der Kapillarelektrophorese zur Auflösung von phenolischen Verbindungen verwendet wird, die in Traubenkernextrakten vorhanden sind. Es dient auch als gutes Lösungsmittel für eine Vielzahl von organischen und anorganischen Verbindungen.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und Wasser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 143314-16-3
Summenformel C6H11BF4N2
Molekulargewicht (g/mol) 197.97
MDL-Nummer MFCD00216668
InChI-Schlüssel CUNYTRQQXKCRTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, emimbf4, basionics™ ee 03, acmc-209cq9, dsstox_cid_29074, dsstox_rid_83293, dsstox_gsid_49218, ksc174g8n, 1-methyl-3-ethylimidazolium tetrafluoroborate
PubChem CID 2769348
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Tetrafluorborat
SMILES F[B-](F)(F)F.CCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
Schmelzpunkt 15°C
Dichte 1.28
Flammpunkt None
Hinweise zum Prozentgehalt (Trockengew.), kann bis zu 3 % Wasser enthalten
Brechungsindex 1.41
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Formelmasse 197.98
Reinheit (%) ≥98%