Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15405718
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
50 g
Packungsgröße:
5 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15405718 50 g 50 Gramm
15495708 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405718 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H59404.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 35935-34-3 | C6H11IN2 | 238.07 g/mol
It is used as OLED materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als OLED-Materialien verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dichlormethan, Ethanol und Acetonitril.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Vor Hitze und Feuchtigkeit schützen. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 35935-34-3
Summenformel C6H11IN2
Molekulargewicht (g/mol) 238.07
MDL-Nummer MFCD03701101
InChI-Schlüssel IKQCDTXBZKMPBB-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium iodide, 1-ethyl-3-methylimidazoliumiodide, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium iodide, acmc-209ik2, dsstox_cid_29137, dsstox_rid_83356, dsstox_gsid_49281, ksc495i0n, 1-ethyl-3-methyl imidazolium iodide salt
PubChem CID 11075478
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Iodid
SMILES [I-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium iodide
Farbe Weiß bis gelb
Menge 50 g
Beilstein 5160333
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,,dichloromethane,ethanol,acetonitrile.
Formelmasse 238.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Pulver