Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumhydrogensulfat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 1-Ethyl-3-methylimidazolium Hydrogen Sulfate |
| CAS | 412009-61-1 |
| Summenformel | C6H12N2O4S |
| Menge | 100 mg |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H11N2.H2O4S/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;1-5(2,3)4/h4-6H,3H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1 |
| SMILES | CCn1cc[n+](C)c1.OS(=O)(=O)[O-] |
| IUPAC-Name | 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Hydrogensulfat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 208.24 |
| Formelmasse | 208.0518 |