Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumchlorid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11456620
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11456620 5 g 5 Gramm
11466620 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11456620 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H27651.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 65039-09-0 | C6H11ClN2 | 146.62 g/mol
Used in cellulose processing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der Zelluloseverarbeitung verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65039-09-0
Summenformel C6H11ClN2
Molekulargewicht (g/mol) 146.62
MDL-Nummer MFCD00074843
InChI-Schlüssel BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium chloride, emim cl, unii-ph90aq1e93, 1-ethyl-3-methylimidazoliumchloride, 1-methyl-3-ethylimidazolium chloride, 1-ethyl-3-methylimidazol-3-ium chloride, emim-cl, basionics™ st 80, dsstox_cid_21180
PubChem CID 2734160
ChEBI CHEBI:61327
SMILES [Cl-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Schmelzpunkt 77°C to 80°C
Flammpunkt 186°C (367°F)
Menge 5 g
Empfindlichkeit Very Hygroscopic
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Chlorid
Formelmasse 146.62
Reinheit (%) ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride