Learn More
1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11339705
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11339705 50 g 50 Gramm
11329705 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11339705 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19761.18
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 65039-08-9 | C6H11BrN2 | 191.07 g/mol
An ionic liquid, 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide is used as reaction medium for the synthesis and crystallization of a coordination polymer, (EMI)[Cd(BTC)]. 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide was used as a solvent in [emim] 2 [Cd 2 (btec)Br 2 ]. Form the diene complexation; carbonyl insertion; cycloaddition; reduction and deoxygenation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Eine ionische Flüssigkeit, 1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid, wird als Reaktionsmedium für die Synthese und Kristallisation eines Koordinationspolymers, (EMI)[Cd(BTC)], verwendet. 1-Ethyl-3-methylimidazoliumbromid wurde als Lösungsmittel in [emim] 2 [Cd 2 (btec)Br 2] verwendet. Bilden die Dien-Komplexbildung; Carbonyl-Insertion; Cycloaddition; Reduktion und Desoxygenierung.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dichlormethan, Ethanol, Acetonitril. Unlöslich in Ethylacetat, Äther und Alkanen.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln, Wasser und Feuchtigkeit fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65039-08-9
Summenformel C6H11BrN2
Molekulargewicht (g/mol) 191.07
MDL-Nummer MFCD03427610
InChI-Schlüssel GWQYPLXGJIXMMV-UHFFFAOYSA-M
Synonym 1-ethyl-3-methylimidazolium bromide, 3-ethyl-1-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, 1-ethyl-3-methylmidazolium bromide, unii-xo254ye73i, 1-ethyl-3-methyl-1h-imidazol-3-ium bromide, acmc-1b3a0, dsstox_cid_29300, dsstox_rid_83418, dsstox_gsid_49343, c6h11n2.br
PubChem CID 2734235
IUPAC-Name 1-Ethyl-3-Methylimidazol-3-ium;Bromid
SMILES [Br-].CCN1C=C[N+](C)=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-methylimidazolium bromide
Schmelzpunkt 70°C to 73°C
Menge 50 g
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dichloromethane,ethanol,acetonitrile. Insoluble in ethyl acetate,ether,and alkane.
Formelmasse 191.07
Reinheit (%) ≥98%