missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Ethyl-3-Azetidincarboxylsäure, TRC

Artikelnummer. 30180133
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30180133 50 mg 50 Milligramm
30180194 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30180133 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA96556850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 106887-13-2
Summenformel C6H11NO2
Molekulargewicht (g/mol) 129.16
IUPAC-Name 1-Ethylazetidin-3-Carbonsäure
SMILES CCN1CC(C1)C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formelmasse 129.079
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.