Learn More
1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene |
| CAS Min. % | 96.5 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Strukturformel | HCidentical toC6H4(CH2)2CH3 |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 144.22 |
| Reinheit (%) | 97% |