Learn More
1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10466642
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10466642 1 g 1 Gramm
10111202 10 g 10 Gramm
10491854 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10466642 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09905DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 62452-73-7
Summenformel C11H12
Molekulargewicht (g/mol) 144.217
MDL-Nummer MFCD00173886
InChI-Schlüssel UVFFOABHOIMLNB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-propylphenylacetylene, 1-eth-1-ynyl-4-propylbenzene, 4-n-propylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-propyl-benzene, benzene, 1-ethynyl-4-propyl, pubchem10973, 4-n-propylphenyl ethine, 4-propyl phenylacetylene, 4-ethynyl-1-propylbenzene, 4-propyl-1-ethynylbenzene
PubChem CID 2775133
IUPAC-Name 1-Ethynyl-4-Propylbenzol
SMILES CCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Eth-1-ynyl-4-propylbenzene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel HCidentical toC6H4(CH2)2CH3
Menge 1 g
Formelmasse 144.22
Reinheit (%) 97%