Learn More
1-Eth-1-ynyl-4-Hexylbenzol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10181052
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10181052 10 g 10 Gramm
10173444 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10181052 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. BTB09902EA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 79887-11-9
Summenformel C14H18
Molekulargewicht (g/mol) 186.30
MDL-Nummer MFCD00173883
InChI-Schlüssel NFPDFDTYANKKIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-eth-1-ynyl-4-hexylbenzene, 4-hexyl-1-ethynylbenzene, 4-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-hexyl-benzene, 4-ethynyl-1-hexylbenzene, acmc-209pie, 4-n-hexylphenylacetylene, 1-ethynyl-4-n-hexylbenzene
PubChem CID 2775129
IUPAC-Name 1-Ethynyl-4-Hexylbenzol
SMILES CCCCCCC1=CC=C(C=C1)C#C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Eth-1-ynyl-4-hexylbenzene
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Strukturformel HCidentical toC6H4(CH2)5CH3
Menge 10 g
Formelmasse 186.3
Reinheit (%) 97%